Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Farbcodiertes Beschriftungsband, 19 mm
Artikelnummer. 10452241
Encompass
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
12 Meter
55 Meter
Artikelnummer. 10452241
Marke: Roland Vetter Laborbedarf™ 26142
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sicher für die Verwendung in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen. Roland Vetter Laborbedarf™ farbcodiertes Beschriftungsband kann mit Markern, Kugelschreibern, Filzstiften und sogar Bleistift beschriftet werden.
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperatur -20 bis +121 °C.
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Farbe Grün
Format Rolle
Produkttyp Marking Tape
Größe (metrisch) 19 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.