Learn More
1H-1,2,4-Triazol-1-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid is used to produce (1-hydroxy-1-phosphono-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethyl)-phosphonic acid at the temperature of 100 - 110°C. It will need reagent H3PO4, PCl3 and solvent chlorobenzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-1,2,4-triazol-1-essigsäure wird zur Herstellung von (1-Hydroxy-1-phosphon-2-[1,2,4]triazol-1-ylethyl)-phosphonsäure bei einer Temperatur von 100 bis 110 °C verwendet. Es erfordert als Reagenz H3PO4, PCl3 und als Lösungsmittel Chlorbenzol.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
1H-1,2,4-triazol-1-essigsäure wird zur Herstellung von (1-Hydroxy-1-phosphon-2-[1,2,4]triazol-1-ylethyl)-phosphonsäure bei einer Temperatur von 100 bis 110 °C verwendet. Es erfordert als Reagenz H3PO4, PCl3 und als Lösungsmittel Chlorbenzol.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid |
Schmelzpunkt | 201°C to 205°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 127.1 |
Reinheit (%) | 97% |