Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyldimethylchlorsilan, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359245 25 g 25 Gramm
11339245 1 g 1 Gramm
11349245 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359245 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16582.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74612-30-9
Summenformel C12H10ClF17Si
Molekulargewicht (g/mol) 540.72
MDL-Nummer MFCD00042343
InChI-Schlüssel JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
PubChem CID 144665
IUPAC-Name Chlor-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-Dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 197°C to 198°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 4584072
Formelmasse 540.73
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Brechungsindex 1.3415
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.654