Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyldimethylchlorsilan, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046850
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339245 1 g 1 Gramm
11349245 5 g 5 Gramm
11359245 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11339245
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16582.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74612-30-9
Summenformel C12H10ClF17Si
Molekulargewicht (g/mol) 540.72
MDL-Nummer MFCD00042343
InChI-Schlüssel JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
PubChem CID 144665
IUPAC-Name Chlor-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-Dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 197°C to 198°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Menge 1 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 4584072
Formelmasse 540.73
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch