Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan wird zur Bindung von Poly(tetrafluorethylen)-Folien an Siliziumwafern verwendet. Es wird auch in Antireflexionsbeschichtungen, Trennbeschichtungen und schmutzabweisenden Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan wird zur Bindung von Poly(tetrafluorethylen)-Folien an Siliziumwafern verwendet. Es wird auch in Antireflexionsbeschichtungen, Trennbeschichtungen und schmutzabweisenden Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Siedepunkt | 103°C to 106°C (3mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane |
| Menge | 1 g |
| Strukturformel | CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3 |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Flammpunkt | 100°C (212°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol and tetrahydrofuran. |
| Formelmasse | 610.38 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.342 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?