Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435300 2 g 2 Gramm
11445300 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044543.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, can be used to produce dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-octyl)-silanol. This reaction will need reagent H2O, (NH4)2CO3, NaCl and solvent diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102488-47-1
Summenformel C10H10ClF13Si
Molekulargewicht (g/mol) 440.70
MDL-Nummer MFCD00042359
InChI-Schlüssel AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 189°C to 191°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2 g
UN-Nummer UN2986
Beilstein 7040835
Flammpunkt 52°C (180°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 440.71
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.3453
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.461 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane