Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027679
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11480478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24620.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51851-37-7 | C14H19F13O3Si | 510.367 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan wird als aktive Komponente von fluorierten ORMOCER-Beschichtungsmaterialien (organisch modifizierte Keramik) verwendet. Es handelt sich um ein Polymer auf Fluor-Basis mit geringer oberflächenfreier Energie, was sein Antihaftverhalten polarer und unpolarer Substanzen verbessert. Seine Benetzungseigenschaft bewirkt die Abstoßung wässriger Elektrolytlösung von metallischen Substraten und schützt damit das Metallsubstrat vor Korrosion. Es wird bei der Oberflächenmodifikation von Glasnanopartikeln eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51851-37-7
Summenformel C14H19F13O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 510.367
MDL-Nummer MFCD00042333
InChI-Schlüssel AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
PubChem CID 103991
IUPAC-Name Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMILES CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 220°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Schmelzpunkt <-38°C
Menge 5 g
Strukturformel CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Flammpunkt 97°C (206°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 510.37
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.345
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.333