Learn More
1H-Benzotriazol-(Ring-d4)-Lösung
10 μg/ml in Aceton (15949681), 50 μg/ml in Aceton (15900192) analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke: Honeywell Fluka R1350-1ML
Weitere Details : CAS : 1185072-03-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
67-64-1,1185072-03-0 | |
1 ml | |
0.79 g/cm3 | |
-17 °C | |
Flüssig |
Glasflasche | |
Analysenstandard | |
55 °C bis 57 °C | |
PARABENE |