Learn More
(1H-Imidazol-1-yl)(phenyl)methanone, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31030042
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31030042 1 g
31021831 250 mg
31029697 25 g
31023222 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31030042 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1434051g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1H-Imidazol-1-yl)(phenyl)methanone
CAS 10364-94-0
Summenformel C10H8N2O
MDL-Nummer MFCD00014499
Menge 1 g
SMILES O=C(N1C=NC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Reinheit (%) 95%