Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinandiol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483078 250 mg 250 Milligramm
15473078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56580.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22422-34-0
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD09955216
InChI-Schlüssel MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
IUPAC-Name (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
SMILES CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Siedepunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 250 mg
Beilstein 2039144
Optische Drehung −8.6° (c=6.5 in Toluene)
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 99%