Learn More
(1R,2R)-(-)-N-(4-Toluolsulfonyl)-1,2-diphenylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140662 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10140662 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140662 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363685000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126.0°C to 130.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C21H23N2O2S
MDL-Nummer MFCD02093428
Menge 500 mg
Spezifischer Drehzustand − 61.50 (20.00°C c=1,CH2Cl2)
Spezifische Drehung − 61.50
Synonym 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 367.49
PubChem CID 2734565
Formelmasse 366.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke