Learn More
(1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31445274
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31445274 100 g
31444556 5 g
31443910 25 g
31441022 1 g
31439269 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31445274 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD125487100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
CAS 826-35-7
Summenformel C7H10O4
MDL-Nummer MFCD00062806
Menge 100 g
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C(OC)=O)C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Reinheit (%) 95%