Learn More
(1R,2 S,5R)-(-)-Menthyl(S)-p-Toluolsulfinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11925751 10 g Glasflasche 10 Gramm
11915751 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428110100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1517-82-4 | C17H26O2S | 294.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1517-82-4
Summenformel C17H26O2S
Molekulargewicht (g/mol) 294.46
InChI-Schlüssel NQICGNSARVCSGJ-DSRNLFJRSA-N
Synonym 1r,2s,5r---menthyl s-p-toluenesulfinate, 4-methylbenzenesulfinic acid 1r,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 101348873
IUPAC-Name [(1R,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]-4-methylbenzolsulfinat
SMILES CC1CCC(C(C1)OS(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 2S, 5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulfinate
Schmelzpunkt 102.0°C to 104.0°C
Farbe Braun bis Gelb oder Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifische Drehung −190° to −204° (20°C, 589nm) (c=2, acetone)
Formelmasse 294.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung