Learn More
(1R,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-Carbonsäuren, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70138 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10068911 500 mg 500 Milligramm
10763983 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10068911
Marke: Thermo Scientific Acros 362395000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 489446-85-7 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 489446-85-7
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
MDL-Nummer MFCD02259727
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-HTQZYQBOSA-N
Synonym 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-+-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3r-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonylamino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1512527
IUPAC-Name (1R,3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 117.3°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Menge 500 mg
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver