Learn More
(1R,3S)-3-Aminocyclopentancarbonsäure, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510676 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10202812
Marke: Thermo Scientific Acros 362270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71830-08-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71830-08-5
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
InChI-Schlüssel MLLSSTJTARJLHK-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1r,3s, 1r,3s---3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, pubchem18731, 1r,3s---3-amino-cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1502035
IUPAC-Name (1R,3S)-3-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 172.1°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.