Learn More
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-Carbonsäuren, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70147 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10222712 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10374352 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10222712
Marke: Thermo Scientific Acros 361832500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 261165-05-3 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261165-05-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
MDL-Nummer MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Synonym 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
IUPAC-Name (1S,3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 111.8°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Menge 250 mg
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen