Learn More
(1R,4 S)-4-Aminocyclopent-2-Enecarbonsäure, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10100232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10100232
Marke: Thermo Scientific Acros 362260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 4S)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid
Schmelzpunkt 180°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS 134003-04-6
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Summenformel C6H9NO2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00211285
Synonym 1r,4s-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-aminocyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, +-1r,4s-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid, 1r,4s-4-amino-cyclopent-2-ene carboxylic acid, 1r,4s-+-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 2-cyclopentene-1-carboxylic acid, 4-amino-, 1r,4s, pubchem18728, +-1r,4s-g-homocycloleu-2-ene
InChI-Schlüssel VTCHZFWYUPZZKL-CRCLSJGQSA-N
SMILES C1C(C=CC1N)C(=O)O
IUPAC-Name (1R,4S)-4-Aminocyclopent-2-en-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 127.14
Menge 1 g
PubChem CID 2734525
Formelmasse 127.14
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,4S)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.