Learn More
(1R)-(+)-Campher, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434290
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434290 500 g 500 Gramm
11414290 25 g 25 Gramm
11424290 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10708.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1R)-(+)-Camphor is used as a chiral intermediate and auxiliary. It is also used as a skin antipruritic and as an anti-infective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1R)-(+)-Camphor wird als chirales Zwischen- und Hilfsprodukt verwendet. Es wird auch als Hautantipruritikum und Antiinfektivum verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.1 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-49-3
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-Schlüssel DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)- (+)-Camphor
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Camphor-like
Menge 500 g
UN-Nummer UN2717
Beilstein 2042745
Merck Index 14,1732
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Optische Drehung +43° (c=10 in ethanol)
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R)-(+)-Camphor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (1R)-(+)-Camphor