Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Campherchinon, 98 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R)-(-)-Camphorquinone |
| Schmelzpunkt | 197°C to 202°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2327696 |
| Optische Drehung | −102° (c=2 in Ethanol) |
| Formelmasse | 166.22 |
| Reinheit (%) | 98% |