Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Campherchinon, 98 %
Artikelnummer. p-7027384
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11451097
Marke: Alfa Aesar™ B24092.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10334-26-6
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
InChI-Schlüssel VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Synonym 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
PubChem CID 16211789
IUPAC-Name (1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Camphorquinone
Schmelzpunkt 197°C to 202°C
Menge 1 g
Beilstein 2327696
Optische Drehung −102° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%