Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434747 25 g 25 Gramm
15414747 1 g 1 Gramm
15424747 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32066.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126456-43-7
Summenformel C9H12NO
Molekulargewicht (g/mol) 150.20
MDL-Nummer MFCD00216655
InChI-Schlüssel LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC-Name (1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Schmelzpunkt 117°C to 118°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −61° (c=0.5 in Chloroform)
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%