Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99 %
Artikelnummer. 10123391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123391 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10452461 1 g Glasflasche 1 Gramm
10760595 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315652500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126456-43-7
Summenformel C9H12NO
Molekulargewicht (g/mol) 150.20
MDL-Nummer MFCD00216655
InChI-Schlüssel LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
PubChem CID 9866743
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifische Drehung -62
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name (1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke