Learn More
(1S,3R)-(+)-3-Aminocyclopentancarbonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459535
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15459535 250 mg 250 Milligramm
15449535 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15459535
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52040.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71830-07-4
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD00211290
InChI-Schlüssel MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Synonym 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
IUPAC-Name (1S,3R)-3-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-(+)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 129.16
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 95%