Learn More
(1-S-,3-R)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-Carbonsäure, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10691232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10691232 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10455672 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691232 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 361842500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161660-94-2
Summenformel C11H18NO4
Molekulargewicht (g/mol) 228.27
MDL-Nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 96.1°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name (1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver