Learn More
(1S,4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-en-4-Carbonsäure, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10394252
Marke: Thermo Scientific 361820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 151907-80-1
Summenformel C11H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00211288
InChI-Schlüssel WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
PubChem CID 7019281
IUPAC-Name (1R,4S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopent-2-en-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 152°C
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Menge 1 g
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Kristallpulver