Learn More
(1S)-(-)-beta-Pinen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424150
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11424150 100 mL 100 Milliliter
11413418 500 mL -
11423418 2500 mL 2500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11424150
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17818.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung. Sie wird auch bei der Herstellung natürlicher Produkte wie Grandisol und Robustatial eingesetzt. Es wird auch als Duftstoff in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mischbar mit Wasser, 7.061 mg/l bei 25 °C (geschätzt). Löslich in Alkohol, Chloroform und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18172-67-3
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00001345
InChI-Schlüssel WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC-Name (1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-beta-Pinene
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 164°C to 165°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Turpentine-like
Brechungsindex 1.478
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2319
Beilstein 2038282
Merck Index 14,7446
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Optische Drehung −21° (Neat)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-beta-Pinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane