Learn More
(1S)-(+)-Menthylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046329
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11368865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13987.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5157-89-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5157-89-1
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.306
MDL-Nummer MFCD00062977
InChI-Schlüssel XHXUANMFYXWVNG-DLOVCJGASA-N
Synonym neoisomenthyl acetate, +-menthylacetate, 1s-2alpha-1-methylethyl-5alpha-methylcyclohexan-1alpha-ol acetate
PubChem CID 21630934
IUPAC-Name [(1S,2S,5S)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]-acetat
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-Menthyl acetate
Dichte 0.925
Siedepunkt 229°C to 230°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 250 mg
Beilstein 1909419
Optische Drehung +80.5° (c=8 in Benzene)
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 99%