Learn More
2-(1-Adamantyl)-4-Methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472318
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55922.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41031-50-9 | C17H22O | 242.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(1-Adamantyl)-4-Methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (7.8E-3 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41031-50-9
Summenformel C17H22O
Molekulargewicht (g/mol) 242.36
MDL-Nummer MFCD00168147
InChI-Schlüssel XHLJIHBDAJFXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-adamantyl-4-methylphenol, 2-adamantan-1-yl-4-methylphenol, pubchem21690, acmc-1anoj, 2-1-adamantyl-4-methyl-phenol, 2-adamantan-1-yl-4-methyl-phenol, phenol,4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl, 4-methyl-2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl phenol, phenol, 4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.1 3,7 dec-1-yl
PubChem CID 617992
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(O)C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (7.8E-3g/L) (25°C).
Formelmasse 242.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver