Learn More
2-(1-Methylguanidino)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107275
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31107275 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31107275 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD122358100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Methylguanidino)acetic acid
CAS 57-00-1
Summenformel C4H9N3O2
MDL-Nummer MFCD00004282
Menge 100 g
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Reinheit (%) 95%