Learn More
2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108451
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108451 25 g
31103850 100 g
31100290 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31108451 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12236325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate
CAS 6020-87-7
Summenformel C4H11N3O3
MDL-Nummer MFCD00071582
Menge 25 g
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N.[H]O[H]
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Reinheit (%) 97%