Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31340215
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31340215 1 g -
31339457 500 g 500 Gramm
31339687 10 g -
31338464 5 g -
31337761 100 g -
31340181 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31340215 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1344511g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Summenformel C5H5N3
MDL-Nummer MFCD06421433
Menge 1 g
SMILES N#CCN1C=CN=C1
Molekulargewicht (g/mol) 107.11
Reinheit (%) 97%