Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948142
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948142 5 g
30936005 250 mg
30943994 25 g
30937776 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948142 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116895g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS 26286-54-4
Summenformel C9H9N3
MDL-Nummer MFCD03274531
Menge 5 g
SMILES NC1=C(C=CC=C1)N1C=CN=C1
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
Reinheit (%) 95%