missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30967346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30967346 1 g
30958442 250 mg
30956549 5 g
30950403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30967346 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1418551g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol
CAS 3197-06-6
Summenformel C6H16N2O2
MDL-Nummer MFCD00014822
Menge 1 g
SMILES NCCN(CCO)CCO
Molekulargewicht (g/mol) 148.20
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.