Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, 99.8 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2, 2-Trifluoroethanol |
Schmelzpunkt | -45.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.3900g/mL |
pH | 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.) |
Siedepunkt | 77.0°C to 80.0°C |
Flammpunkt | 29°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.75% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,2-Trifluoroethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.