Learn More
2,2,2-Trifluorethanol-d2, 98 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051988
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluorethanol
C(C(F)(F)F)O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluorethanol
C(C(F)(F)F)O
NMR-Lösungsmittel
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1 g
Schmelzpunkt -44 °C
Siedepunkt 77°bis 80 °C
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 102.02
Reinheit (%) 98%