Learn More
2,2,2-Triphenylacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30456502
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456502 10 g 10 Gramm
30453587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80878510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 466-37-5
Summenformel C26H20O
Molekulargewicht (g/mol) 348.45
Synonym Benzopinacolone, NSC 194, NSC 2820, Phenyl trityl ketone, Tetraphenylethanone, ω,ω,ω-Triphenylacetophenone, beta-Benzopinacolone (6CI), 1,2,2,2-Tetraphenyl-1-ethanone, 1,2,2,2-Tetraphenylethanone, Tetraphenylethanone, 2,2,2-Triphenylacetophenone, 1,2,2,2-Tetraphenylethanone
IUPAC-Name 1,2,2,2-tetraphenylethanone
SMILES O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Triphenylacetophenone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Formelmasse 348.1514