Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178665
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
422-05-9
C3H3F5O
150.05
MFCD00004673
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
9872
2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
422-05-9
C3H3F5O
150.05
MFCD00004673
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
9872
2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 81.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CH2OH
Brechungsindex 1.2880 to 1.2950
Menge 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formelmasse 150.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen