missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689664
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
374-99-2
C4H4F7N
199.07
MFCD00014817
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
67807
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amin
C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
374-99-2
C4H4F7N
199.07
MFCD00014817
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
67807
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amin
C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4930g/mL
Siedepunkt 70°C to 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CF2CH2NH2
Brechungsindex 1.2960 to 1.298
Menge 1 g
Relative Dichte 1.493
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
Formelmasse 199.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'