Learn More
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)Propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308005 25 g 25 Gramm
11397995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08136.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-72-1
Summenformel C9H7Cl3O3
Molekulargewicht (g/mol) 269.50
MDL-Nummer MFCD00002646
InChI-Schlüssel ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenoprop, silvex, 2-2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid, double strength, fenormone, propon, color-set, aqua-vex, sta-fast, fruitone t
PubChem CID 7158
ChEBI CHEBI:34758
IUPAC-Name 2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES CC(OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1985768
Formelmasse 269.51
Reinheit (%) 96%