Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024672
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Toluol, Xylol, Chloroform, Ether, Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstofftetrachlorid, DMF, Aceton, Heptan und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107°C
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Geruch Nearly Odorless
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Brechungsindex 1.391
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696876
Merck Index 14,5193
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,DMF,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%