Learn More
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439176
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16439176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439176 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2048
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2':5',2'-Terthiophene
Physikalische Form Solid
CAS 1081-34-1
Farbe Green Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H8S3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Molekulargewicht (g/mol) 248.39
Formelmasse 248.39
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research