Learn More
2,2'-Anhydrouridine, MedChemExpress
Beschreibung
2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Anhydrouridine |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 3736-77-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H10N2O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 2,2'-Cyclouridine O2,2'-Cyclouridine |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (110.53 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |