Learn More
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)Hexafluoropropan, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15595916 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15595916
Marke: Thermo Scientific Acros 456400010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 83558-87-6
Summenformel C15H12F6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.27
InChI-Schlüssel MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
PubChem CID 632603
IUPAC-Name 2-amino-4-[2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Schmelzpunkt 238.0°C to 240.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 366.27
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.