Learn More
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481178
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
15481178 100 g 100 Gramm
15471178 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15481178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55057.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410.517 g/mol
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung in der Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Sehr geringfügig löslich in Wasser. Löslich in Aceton, Dimethylsulfoxid (DMSO).
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13080-86-9
Summenformel C27H26N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 410.517
MDL-Nummer MFCD00039152
InChI-Schlüssel KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
IUPAC-Name 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]anilin
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formelmasse 410.52
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.