Learn More
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 85%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803219
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803219 500 g
30790996 25 g
30788408 100 g
30798412 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30803219 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD117425500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Technical
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
CAS 1675-54-3
Summenformel C21H24O4
MDL-Nummer MFCD00080480
Menge 500 g
SMILES CC(C)(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 340.41
Reinheit (%) 85%