Learn More
2-(2-Bromphenyl)furan, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Bromophenyl)furan |
| CAS | 38527-58-1 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C10H7BrO |
| MDL-Nummer | MFCD08435878 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl |
| InChI-Schlüssel | YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |