Learn More
2,2-Di-(tert-butylperoxy)butan, 50 % Lösung in aromatischem freiem Testbenzin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Namenshinweis | 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit |
CAS Min. % | 49.0 |
CAS Max. % | 51.0 |
Dichte | 0.8050g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons |
Formelmasse | 234.34 |
Reinheit (%) | 49 to 51% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Organisches Peroxid Typ C & D
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.