Learn More
2,2‚-Dibrombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793013 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10793013
Marke: Thermo Scientific Acros 355930010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13029-09-9
Summenformel C12H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 312.01
MDL-Nummer MFCD00093707
InChI-Schlüssel DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
IUPAC-Name 1-Brom-2-(2-bromphenyl)Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Dibromobiphenyl
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 312.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Dibromobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.