Learn More
2,2‚-Dibrombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478267 1 g 1 Gramm
11488267 5 g 5 Gramm
11498267 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17632.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312.004 g/mol
2,2'-Dibromobiphenyl is used to produce 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilole at the temperature of -78 - 20°C. It will need reagent n-BuLi and solvents diethyl ether, hexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Dibrombiphenyl wird zum Herstellen von 5,5-Dimethyl-5H-dibenzosilol bei einer Temperatur von -78 - 20 °C verwendet. Es benötigt n-BuLi und Lösungsmittel Diethylether, Hexan.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13029-09-9
Summenformel C12H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 312.004
MDL-Nummer MFCD00093707
InChI-Schlüssel DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
IUPAC-Name 1-Brom-2-(2-bromphenyl)Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dibromobiphenyl
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3152
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 312.02
Reinheit (%) 98%