Learn More
2,2'-Dichlorbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342396 1 g 1 Gramm
11352396 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11342396 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06144.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Add to basket
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5293-97-0
Summenformel C13H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.106
MDL-Nummer MFCD00039303
InChI-Schlüssel DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
PubChem CID 347097
IUPAC-Name Bis(2-chlorphenyl)methanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dichlorobenzophenone
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Menge 1 g
Beilstein 2050630
Formelmasse 251.11
Reinheit (%) ≥98%